Läs mer
Thermo Scientific™ Productainer™ 3D BioProcess Container (BPC ), Aegis™ 5-14 film, tre portar, Luer-lås + MPX
Produktkod. 17830597 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
50 l
100 l
200 l
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
17830597 100 l
17880657 50 l
17820667 200 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17830597 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer SH30967.02
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    18265.00 SEK
    15029.79 SEK / Paket med 5
    Save 3235.21 SEK
    17% Av
 Begränsad artikel
I lager
Thermo Scientific Productainer 3D BioProcess Behållare (BPC) används för att förpacka, lagra och transportera media, buffertar, vatten för injektion (WFI), processvätskor och biologiska produkter.
Productainer BPC:er är konstruerade med Aegis 5-14 enkelväv, flerskiktsgjuten film tillverkad i en cGMP-renrumsanläggning. Vår standard Productainer BPC:er är lämpliga för ett brett spektrum av bioprocesstillämpningar. För optimal passform, form och funktion, Productainer BPC:er kan anpassas med branschens största komponentbibliotek.
Höjdpunkter:
• Film optimerad för flexibilitet —och hållbarhet överlägsen spänningsbeständighet, punkteringsbeständighet och fysiska barriäregenskaper för att säkerställa innehållets stabilitet
• Gammastrålning steriliserad
• Fyrkantig rördesign med polyetenportar placerade på toppen av BPC för enkel åtkomst
• Utrymmeseffektivt, ergonomiskt alternativ till styva väggar och ståltankar
• Anpassningsbar via branschens största bibliotek med kvalificerade komponenter
Rekommenderas för:
• Skördinsamling —och lagring av bulkprodukt från bioreaktorer
• Förvaring —steril lagring av media, buffertar och processintermediärer
• Separationsmatning —och mottagning av sterila vätskor från separationssystem
• Reningsbuffertmatning —till reningssystem, fraktionsuppsamling och lagring
• Påfyllning av steril behållare —för påfyllningssystem
• Transportera och frakta sterila vätskor, —buffertar, media och processintermediärer i bulk inom och mellan anläggningar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 100 l
Beskrivning Bottendränering
Filmbeskrivning Aegis 5-14
Port detalj 3 portar
Kvantitet 100 L
Slangstil C-Flex