Läs mer
Thermo Scientific™ Productainer™ 3D BioProcess Container (BPC ), Aegis™ 5-14 film, två portar, MPC
Produktkod. p-7220328 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kapacitet (metrisk):
50 L
100 L
200 L
Produktkod. 17880587
Brand: Thermo Scientific™ SH30964.01
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Thermo Scientific Productainer 3D BioProcess Behållare (BPC) används för att förpacka, lagra och transportera media, buffertar, vatten för injektion (WFI), processvätskor och biologiska produkter.
Productainer BPC:er är konstruerade med Aegis 5-14 enkelväv, flerskiktsgjuten film tillverkad i en cGMP-renrumsanläggning. Vår standard Productainer BPC:er är lämpliga för ett brett spektrum av bioprocesstillämpningar. För optimal passform, form och funktion, Productainer BPC:er kan anpassas med branschens största komponentbibliotek.
Höjdpunkter:
• Film optimerad för flexibilitet —och hållbarhet överlägsen spänningsbeständighet, punkteringsbeständighet och fysiska barriäregenskaper för att säkerställa innehållets stabilitet
• Gammastrålning steriliserad
• Fyrkantig rördesign med polyetenportar placerade på toppen av BPC för enkel åtkomst
• Utrymmeseffektivt, ergonomiskt alternativ till styva väggar och ståltankar
• Anpassningsbar via branschens största bibliotek med kvalificerade komponenter
Rekommenderas för:
• Skördinsamling —och lagring av bulkprodukt från bioreaktorer
• Förvaring —steril lagring av media, buffertar och processintermediärer
• Separationsmatning —och mottagning av sterila vätskor från separationssystem
• Reningsbuffertmatning —till reningssystem, fraktionsuppsamling och lagring
• Påfyllning av steril behållare —för påfyllningssystem
• Transportera och frakta sterila vätskor, —buffertar, media och processintermediärer i bulk inom och mellan anläggningar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 50 L
Beskrivning Top Dispense
Filmbeskrivning Aegis 5-14
Port detalj 2 portar
Kvantitet 50 L