Läs mer
Thermo Scientific™ Productainer™ BioProcess Container (BPC ), 100L med 4 toppportar, 3D engångsbruk BPC
GREENER_CHOICE
Produktkod. 17800577 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
100 l
Produktkod. Kvantitet
17800577 100 l
1 options
Produktkod. 17800577 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer SH30651.02
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    16590.00 SEK
    14062.21 SEK / Paket med 5
    Save 2527.79 SEK
    15% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-07-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använder dessa BPC påsar med 4 övre portar, packa, lagra och transportera 50 till 200L volymer av media, buffertar, vatten för injektion (WFI), processvätskor och biologiska produkter.
Använder Thermo Scientific™ Productainer™ BPC påse med 4 övre portar, packa, förvara och transportera 50 till 200L volymer media, buffertar, vatten för injektion (WFI), processvätskor och biologiska produkter.
Productainer BPC:er är konstruerade med vår Thermo Scientific CX5-14 enkelväv, flerskiktsgjuten film tillverkad i en cGMP-renrumsanläggning. Våra standard Productainer är lämpliga för ett brett spektrum av bioprocesstillämpningar. För optimal passform, form och funktion kan Productainer anpassas med branschens största komponentbibliotek.
Höjdpunkter:
  • Tre storlekar - 50, 100 och 200L
  • Film optimerad för flexibilitet och hållbarhet: överlägsen spänningsbeständighet, punkteringsbeständighet och fysiska barriäregenskaper för att säkerställa innehållets stabilitet
  • Gammastrålning steriliserad
  • Fyrkantig rördesign med polyetenportar placerade på toppen av BPC för enkel åtkomst
  • Utrymmeseffektivt, ergonomiskt alternativ till styva väggar och ståltankar
  • Anpassningsbar via branschens största bibliotek med kvalificerade komponenter
Rekommenderas för:
  • Skörd - Insamling och lagring av bulkprodukt från bioreaktorer
  • Lagring - Steril lagring av media, buffertar och processintermediärer
  • Separation - Matning och mottagning av sterila vätskor från separationssystem
  • Rening - Buffertmatning till reningssystem, fraktionsuppsamling och lagring
  • Fyllning - Steril behållare för påfyllningssystem
  • Transport och frakt - Bulk sterila vätskor, buffertar, media och processintermediärer inom och mellan anläggningar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 100 L
Beskrivning 100 L dopprör: 71 cm (28 tum)
Filmbeskrivning CX5-14
Port detalj Toppportar: 2 x 0,25 tum. 2 x 0,38 tum.
För användning med (utrustning) SV50076.03
Material Polyeten
Ytterförpackning Förpackningar placerade i kraftiga kartongkartonger med produkt- och partiidentifikation
Skyddande inre förpackning Packad och förseglad i två oberoende yttre lager i klass 10 000/ISO klass 7-området
Kvantitet 100 l
Steriliseringsmetod Gammabestrålad
Slangledning 1 Rad 1. MPC insats, polykarbonat, slang: C-Flex , längd: 121,9 cm (48 tum) ID x OD: 9,5 x 15,9 mm (0,38 x 0,63 tum) med dopprörslängd beroende på storlek
Rörledning 2 Rad 2. Sätt i luer-låsanslutning, polypropenslang: C-Flex , längd: 121,9 cm (48 tum) ID x OD: 6,4 x 9,5 mm (0,25 x 0,38 tum)
Rörledning 3 Rad 3. Body luer lock anslutning, polypropen slang: C-Flex , längd: 121,9 cm (48 tum) ID x OD: 6,4 x 9,5 mm (0,25 x 0,38 tum)
Rörledning 4 Rad 4. MPC kropp, polykarbonatrör: C-Flex , längd: 121,9 cm (48 tum) ID x OD: 9,5 x 15,9 mm (0,38 x 0,63 tum) Dopprörets längd: 30,5 cm (12 tum)
Produktlinje Productainer