Läs mer
Thermo Scientific™ Productainer™ BPC Väska med 3 övre och 1 bottenportar
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Använder Thermo Scientific™ Productainer™ BPC påse med 3 övre och 1 nedre portar, förpacka, lagra och transportera 50 till 200L volymer media, buffertar, vatten för injektion (WFI), processvätskor och biologiska produkter.
Höjdpunkter:
- Tre storlekar - 50, 100 och 200L
- Film optimerad för flexibilitet och hållbarhet: överlägsen spänningsbeständighet, punkteringsbeständighet och fysiska barriäregenskaper för att säkerställa innehållets stabilitet
- Gammastrålning steriliserad
- Fyrkantig rördesign med polyetenportar placerade på toppen av BPC för enkel åtkomst
- Utrymmeseffektivt, ergonomiskt alternativ till styva väggar och ståltankar
- Anpassningsbar via branschens största bibliotek med kvalificerade komponenter
Rekommenderas för:
Skörd - insamling och lagring av bulkprodukt från bioreaktorer
Lagring - steril lagring av media, buffertar och processintermediärer
Separation - Matning och mottagning av sterila vätskor från separationssystem
Rening - Buffertmatning till reningssystem, fraktionsuppsamling och lagring
Fyllning - Steril behållare för påfyllningssystem
Transport och frakt - Bulk sterila vätskor, buffertar, media och processintermediärer inom och mellan anläggningar
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Omgivning |
| Beskrivning | Tredimensionell engångscellkultur/bioprocesspåse |
| Filmbeskrivning | CX3-9 Filma |
| Ytterförpackning | Förpackningar placeras i kraftiga kartonger med produkt- och partiidentifikation. |
| Port detalj | 3/8 tum Quick Disconnect Insert (MPC Serie); 1/4 tum Luer Lock hane; 1/4 tum Kvinna Luer Lock; 3/8 tum Quick Disconnect Body (MPC Serie) |
| Skyddande inre förpackning | Liners är förpackade och förseglade i två oberoende yttre lager medan de fortfarande är i klass 10 000/ISO klass 7-området. |
| Steriliseringsmetod | Gammabestrålad |
| Washdown Line | Nej |
| Kapacitet (metrisk) | 50 l |
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Politique de confidentialité.