Läs mer
uvex Profabutyl B-05R Kemikalieskyddshandskar
Produktkod. 17280501 Handla allt Uvex Produkter
Change view
Storlek:
7
8
9
10
11
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek
17280501 11
17240501 7
17250501 8
17260501 9
17270501 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 17280501 Leverantör uvex Leverantörsnummer 6094911
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av 100 % butylgummi med 0,50 mm bromobutylbeläggning för kemiskt skydd vid arbete med polära föreningar som estrar och ketoner.
  • Butylgummi kemikalieskyddshandskar utan strumpa
  • Sömlöst belagd med 0,50 mm bromobutyl
  • Förbättrat grepp i fuktiga eller våta applikationer
  • Resistent mot polära föreningar som estrar, ketoner, aldehyder, syror och alkalier
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Användningsområden Lab
Beläggningsmaterial Bromobutyl
Färg Svart
Latexfri Ja
Material Butylgummi
Produkttyp Butylhandskar
Storlek 11
EN388 Standard 2010X
EN ISO 374-1 Typ A
EN ISO 374-1 KEMISKA BREVKODER ABIKLNOT
För användning med (applikation) Anti-Static Ytor, kemikaliehantering
Kön Unisex
Handske manschettstil Gatlopp
Serie Profabutyl B-05R
Längd (metrisk) 35 cm