missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Profadol Hydrochloride, LoGiCal
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Profadol Hydrochloride |
| CAS | 2324-94-9 |
| Analyt- eller komponentnamn | Profadol Hydrochloride |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C14 H21 N O . Cl H |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | 3-(1-Methyl-3-propyl-3-pyrrolidinyl)phenol hydrochloride (1:1), Phenol, 3-(1-methyl-3-propyl-3-pyrrolidinyl)-, hydrochloride (9CI), Phenol, m-(1-methyl-3-propyl-3-pyrrolidinyl)-, hydrochloride (7CI,8CI), A 2205, CI 572, Centrac, Profadol hydrochloride, m-(1-Methyl-3-propyl-3-pyrrolidinyl)phenol hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C14H21NO.ClH/c1-3-7-14(8-9-15(2)11-14)12-5-4-6-13(16)10-12;/h4-6,10,16H,3,7-9,11H2,1-2H3;1H |
| Lösningstyp | Neat |
| LEDER | Cl.CCCC1(CCN(C)C1)c2cccc(O)c2 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?