Läs mer
uvex Profaprotect CN34 kemiska skyddshandskar
Produktkod. 31910429 Handla allt Uvex Produkter
Change view
Storlek:
7
8
9
10
11
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek
31910429 8
31910419 7
31910420 9
31910416 10
31910421 11
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 31910429 Leverantör uvex Leverantörsnummer 6072008
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    98.00 SEK
    86.94 SEK / Paket med 1
    Save 11.06 SEK
    11% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Flexibel kemisk skyddshandske med bomullsflockning för skydd mot en mängd olika kemikalier.
  • Profaprotect CN34 erbjuder utmärkt kemisk resistens mot ett brett spektrum av aggressiva kemikalier, rengöringsmedel, lim och lösningsmedel såsom aceton, ketoner, aldehyder, syror, baser och oljor.
  • Dess flexibilitet och känslighet säkerställer en hög komfortnivå för bäraren.
  • Certifierat kemiskt skydd mot 11 av de 18 testkemikalierna.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Användningsområden Lab, Sjukvård, Industriell
Färg Orange
Latexfri Ja
Material NBR, Kloropren
Produkttyp Kemiska skyddshandskar
Storlek 8