Beskrivning
- Känsliga NBR kemikalieskyddshandskar med flockat bomullsfoder för komfort
- Präglad struktur på handflatan förbättrar greppförmågan i fuktiga och våta områden
- Nitrilgummi är resistent mot oljor, fett, syror och alkalier
- Handskar ger en taktil känsla, säker passform och mekanisk nötningsbeständighet
- Idealisk för användning i olika industrier inklusive fordonsindustri, kemi och tryckning
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Klart |
| Latexfri | Ja |
| Material | NBR |
| Produkttyp | Kemikaliebeständiga handskar |
| Storlek | 10 |
| EN388 Standard | 4101X |
| EN ISO 374-1 | Typ A |
| EN ISO 374-1 KEMISKA BREVKODER | AJKLOT |
| EN ISO 374 - 5 | Bakterier, svampar MED Virusskydd |
| Handske manschettstil | Gatlopp |
| Visa mer |