Läs mer
uvex Profastrong NF33 Kemikalieskyddshandskar
Produktkod. 15376922 Handla allt Uvex Produkter
Storlek:
7
8
9
10
Produktkod. 15376922
Brand: uvex 6012201
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Känsliga NBR kemikalieskyddshandskar har ett flockat bomullsfoder för komfort och ger en hög grad av mekanisk nötningsbeständighet.
  • Känsliga NBR kemikalieskyddshandskar med flockat bomullsfoder för komfort
  • Präglad struktur på handflatan förbättrar greppförmågan i fuktiga och våta områden
  • Nitrilgummi är resistent mot oljor, fett, syror och alkalier
  • Handskar ger en taktil känsla, säker passform och mekanisk nötningsbeständighet
  • Idealisk för användning i olika industrier inklusive fordonsindustri, kemi och tryckning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Klart
Latexfri Ja
Material NBR
Produkttyp Kemikaliebeständiga handskar
Storlek 7
EN388 Standard 4101X
EN ISO 374-1 Typ A
EN ISO 374-1 KEMISKA BREVKODER AJKLOT
EN ISO 374 - 5 Bakterier, svampar MED Virusskydd
Handske manschettstil Gatlopp
Liner material Bomull
Längd (metrisk) 33 cm