Läs mer
uvex Profastrong NF33 Kemikalieskyddshandskar
Produktkod. 15386922 Handla allt Uvex Produkter
Change view
Storlek:
7
8
9
10
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek
15386922 8
15396922 9
15366922 10
15376922 7
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Den h\u00E4r artikeln utg\u00E5r ur v\u00E5rt sortiment n\u00E4r v\u00E5rt lager \u00E4r slut.\r\n
\r\n
Produktkod. 15386922 Leverantör uvex Leverantörsnummer 6012202
Fyll på ditt laboratorium
Använd kampanjkoden 28007
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Den h\u00E4r artikeln utg\u00E5r ur v\u00E5rt sortiment n\u00E4r v\u00E5rt lager \u00E4r slut.\r\n
\r\n
Känsliga NBR kemikalieskyddshandskar har ett flockat bomullsfoder för komfort och ger en hög grad av mekanisk nötningsbeständighet.
  • Känsliga NBR kemikalieskyddshandskar med flockat bomullsfoder för komfort
  • Präglad struktur på handflatan förbättrar greppförmågan i fuktiga och våta områden
  • Nitrilgummi är resistent mot oljor, fett, syror och alkalier
  • Handskar ger en taktil känsla, säker passform och mekanisk nötningsbeständighet
  • Idealisk för användning i olika industrier inklusive fordonsindustri, kemi och tryckning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Klart
Latexfri Ja
Material NBR
Produkttyp Kemikaliebeständiga handskar
Storlek 8
EN388 Standard 4101X
EN ISO 374-1 Typ A
EN ISO 374-1 KEMISKA BREVKODER AJKLOT
EN ISO 374 - 5 Bakterier, svampar MED Virusskydd
Handske manschettstil Gatlopp
Liner material Bomull
Serie Profastrong NF33
Längd (metrisk) 33 cm