Beskrivning
- Tillverkad av bomullsöglematerial för termiska applikationer
- Mycket bra värmeisolering vid direktkontakt med varma eller heta föremål
- Värmeskydd upp till 250 °C
- Idealisk för lätt till medelstor metallbearbetning
Specifikationer
Specifikationer
| Beläggningsmaterial | Obelagd |
| Färg | Naturlig |
| Latexfri | Ja |
| Material | Bomull |
| Produkttyp | Mekaniska skyddshandskar |
| Storlek | 11 |
| Stil | Fullhand-handhandske |
| Temperatur (metrisk) Max | 250 °C |
| EN388 Standard | 2241B |
| Längd (metrisk) | 40 cm |