Läs mer
uvex Profaviton BV-06 Kemikalieskyddshandskar
Handla allt Uvex Produkter
Storlek:
8
9
10
11
Förpackningsstorlek:
1 par
Beskrivning
- Butylgummi kemikalieskyddshandskar utan strumpa
- Sömlös bromobutylbeläggning är 0,40 mm tjock
- Viton™ ytterskiktet är resistent mot en mängd olika kemikalier
- Förbättrat grepp i fuktiga eller våta områden
Specifikationer
Specifikationer
| Användningsområden | Lab |
| Beläggningsmaterial | bromobutyl, Viton |
| Färg | Svart |
| Latexfri | Ja |
| Material | Butyl |
| Produkttyp | Butylhandskar |
| Storlek | 10 |
| EN388 Standard | 2120A |
| EN ISO 374-1 | Typ A |
| EN ISO 374-1 KEMISKA BREVKODER | AFKLMN |
| Visa mer |