Läs mer
uvex Profaviton BV-06 Kemikalieskyddshandskar
Produktkod. 17280511 Handla allt Uvex Produkter
Change view
Storlek:
8
9
10
11
Förpackningsstorlek:
1 par
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Förpackningsstorlek
17280511 11 -
17250511 8 -
17260511 9 -
17270511 10 1 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 17280511 Leverantör uvex Leverantörsnummer 6095711
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2385.00 SEK
    2175.07 SEK / 1 par
    Save 209.93 SEK
    8% Av
Beräknad leverans: 04-12-2026
Kemikalieskyddshandskar utan strumpa tillverkade av butylgummi, med sömlös bromobutylbeläggning. Viton™ yttre skiktet är resistent mot alifatiska och aromatiska kolväten, halogenerade kolväten, organiska/oorganiska syror och mättade saltlösningar.
  • Butylgummi kemikalieskyddshandskar utan strumpa
  • Sömlös bromobutylbeläggning är 0,40 mm tjock
  • Viton™ ytterskiktet är resistent mot en mängd olika kemikalier
  • Förbättrat grepp i fuktiga eller våta områden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Användningsområden Lab
Beläggningsmaterial bromobutyl, Viton
Färg Svart
Latexfri Ja
Material Butyl
Produkttyp Butylhandskar
Storlek 11
EN388 Standard 2120A
EN ISO 374-1 Typ A
EN ISO 374-1 KEMISKA BREVKODER AFKLMN
För användning med (applikation) Kemikaliehantering
Kön Unisex
Handske manschettstil Gatlopp
Serie Profaviton BV-06
Längd (metrisk) 35 cm