Learn More
uvex Profaviton BV-06 Chemical Protection Gloves
Codice prodotto. 17280511 Sfoglia Tutto Uvex Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Size:
8
9
10
11
Dimensione della confezione:
1 pair
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Size Dimensione della confezione
17280511 11 1 pair
17250511 8 1 pair
17260511 9 1 pair
17270511 10 1 pair
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 17280511 Fornitore uvex N. del fornitore 6095711
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2385.00 SEK
    2175.07 SEK / 1 par
    Save 209.93 SEK
    8% Av
Beräknad leverans: 04-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Chemical protection gloves without stockinette constructed of butyl rubber, with a seamless bromobutyl coating. Viton™ outer layer is resistant to aliphatic and aromatic hydrocarbons, halogenated hydrocarbons, organic/inorganic acids, and saturated saline solutions.
  • Butyl rubber chemical protection gloves without stockinette
  • Seamless, bromobutyl coating is 0.40 mm thick
  • Viton™ outer layer is resistant to a wide variety of chemicals
  • Enhanced grip in damp or wet areas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Applications Laboratory
Coating Material Bromobutyl, Viton
Color Black
Latex Free Yes
Material Butyl
Product Type Butyl Gloves
Size 11
EN388 Standard 2120A
EN ISO 374-1 Type A
EN ISO 374-1 CHEMICAL LETTER CODES AFKLMN
For Use With (Application) Chemical Handling
Gender Unisex
Glove Cuff Style Gauntlet
Series Profaviton BV-06
Length (Metric) 35 cm
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.