Läs mer
Profenamin hydroklorid, LoGiCal
Produktkod. 30460635
Change view
Kvantitet:
5 mg
Produktkod. Kvantitet
30460635 5 mg
1 options
Produktkod. 30460635 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR1950.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
LoGiCals certifierade referensmaterial som smarta, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med expertdokumentation och stöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Profenamine Hydrochloride
CAS 1094-08-2
Analyt- eller komponentnamn Profenamine Hydrochloride
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C19 H24 N2 S . Cl H
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 10H-Phenothiazine-10-ethanamine, N,N-diethyl-α-methyl-, hydrochloride (1:1), 10H-Phenothiazine-10-ethanamine, N,N-diethyl-α-methyl-, monohydrochloride (9CI), Phenothiazine, 10-[2-(diethylamino)propyl]-, hydrochloride (7CI), Phenothiazine, 10-[2-(diethylamino)propyl]-, monohydrochloride (8CI), Dibutil, Ethopropazine hydrochloride, Isothazine hydrochloride, Lysivane, Lysivane hydrochloride, NSC 169467, NSC 64074, Pardisol, Parfezin, Parphezein, Parphezin, Parsidol, Parsidol hydrochloride, Parsidol monohydrochloride, Parsitan, Parsotil, Profenamine hydrochloride, Profenamine monohydrochloride, Rodipal
InChI formel InChI=1S/C19H24N2S.ClH/c1-4-20(5-2)15(3)14-21-16-10-6-8-12-18(16)22-19-13-9-7-11-17(19)21;/h6-13,15H,4-5,14H2,1-3H3;1H
Lösningstyp Neat
LEDER Cl.CCN(CC)C(C)CN1c2ccccc2Sc3ccccc13
IUPAC-namn N,N-dietyl-1-fenothiazin-10-ylpropan-2-amin; hydroklorid
Industry Type Clinical Testing
Molekylvikt (g/mol) 348.93
Kvantitet 5 mg
Formel vikt 348.1427 g/mol