missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Profenofos 100 μg/mL in Methanol, Dr. Ehrenstorfer

Produktkod. 30312884
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30312884 1 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30312884 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREGA09010370ME

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Profenofos
CAS 41198-08-7
Analyt- eller komponentnamn Profenofos
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C11 H15 Br Cl O3 P S
Koncentration 100 μg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
InChI formel InChI=1S/C11H15BrClO3PS/c1-3-7-18-17(14,15-4-2)16-11-6-5-9(12)8-10(11)13/h5-6,8H,3-4,7H2,1-2H3
LEDER CCCSP(=O)(OCC)Oc1ccc(Br)cc1Cl
IUPAC-namn 4-bromo-2-chloro-1-[ethoxy(propylsulfanyl)phosphoryl]oxybenzene
Lösningsmedel eller matris Methanol
Molekylvikt (g/mol) 373.63
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 371.9351 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.