Läs mer
Profenofos 1000 μg/mL in Toluene, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30323285
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30323285 1 ml
1 options
Produktkod. 30323285 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA16330000TO1000
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Profenofos
CAS 41198-08-7
Analyt- eller komponentnamn Profenofos
Frakt skick +20°C
Molekylformel C11 H15 Br Cl O3 P S
Koncentration 1000 μg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
InChI formel InChI=1S/C11H15BrClO3PS/c1-3-7-18-17(14,15-4-2)16-11-6-5-9(12)8-10(11)13/h5-6,8H,3-4,7H2,1-2H3
LEDER CCCSP(=O)(OCC)Oc1ccc(Br)cc1Cl
IUPAC-namn 4-bromo-2-chloro-1-[ethoxy(propylsulfanyl)phosphoryl]oxybenzene
Lösningsmedel eller matris Toluene
Molekylvikt (g/mol) 373.63
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 371.9351 g/mol