Läs mer
Profenofos-D3, TRC
Produktkod. 30427123
Change view
Kvantitet:
2.5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30427123 10 mg
30426849 2.5 mg
30411964 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30427123 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP75588410MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2140327-42-8
Molekylformel C11 2H3 H12 Br Cl O3 P S
Molekylvikt (g/mol) 376.65
Synonym Profenofos D3
IUPAC-namn 1-bromo-3-chloro-2,5,6-trideuterio-4-[ethoxy(propylsulfanyl)phosphoryl]oxybenzene
LEDER [2H]c1c([2H])c(OP(=O)(OCC)SCCC)c(Cl)c([2H])c1Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Profenofos D3
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C11H15BrClO3PS/c1-3-7-18-17(14,15-4-2)16-11-6-5-9(12)8-10(11)13/h5-6,8H,3-4,7H2,1-2H3/i5D,6D,8D
Formel vikt 374.954