missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Profenofos, TRC

Produktkod. 30410488
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30410488 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30410488 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP75588010G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.

Begär ett pris för denna vara här.

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Profenofos
CAS 41198-08-7
Molekylformel C11 H15 Br Cl O3 P S
Kvantitet 10 g
Synonym Phosphorothioic acid','O-(4-bromo-2-chlorophenyl) O-ethyl S-propyl ester, CGA 15324, Calofos, Carina, Cord, Cord (insecticide), Curacron, Ictacron, O-(4-Bromo-2-chlorophenyl) O-ethyl S-propyl phosphorothioate, O-Ethyl S-propyl O-(2-chloro-4-bromophenyl)thiophosphate, O-Ethyl-S-n-propyl-O-(2-chloro-4-bromophenyl)thiophosphate, Polycron, Profenofos, Profenophos, Prowess, Selecron, Sylian, Tambo, Teleton
InChI formel InChI=1S/C11H15BrClO3PS/c1-3-7-18-17(14,15-4-2)16-11-6-5-9(12)8-10(11)13/h5-6,8H,3-4,7H2,1-2H3
LEDER CCCSP(=O)(OCC)Oc1ccc(Br)cc1Cl
IUPAC-namn 4-bromo-2-chloro-1-[ethoxy(propylsulfanyl)phosphoryl]oxybenzene
Molekylvikt (g/mol) 373.63
Formel vikt 371.9351
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.