Läs mer
Kimberly-Clark Professional™ Vit elektronisk hudvårdsdispenser
Produktkod. 12611346 Handla allt Kimberly-Clark Professional Produkter
Kapacitet (metrisk):
1,2 l
Produktkod. 12611346
Brand: Kimberly-Clark Professional™ 92147
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Minska kontamineringen med en dispenser som dispenserar tvål utan att röra. White Electronic Skin Care Dispenser har en elegant och modern design som är lätt att rengöra och underhålla.
  • Dispenserar tvål utan att behöva röra vid dispensern för att minska kontaminering och spridning av bakterier
  • Håller nere kostnaderna i områden med tung användning, med problemfritt underhåll
  • Välj mellan tryckknapp eller nyckellås
  • Snygg och modern design
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Beröringsfri dispenser
Färg Vitt
Djup (engelska) 3,9 tum.
Djup (metriskt) 10 cm
Längd (engelska) 11,4 tum
Längd (metrisk) 29 cm
Bredd (engelska) 7.2 tum
Bredd (metrisk) 18.3 cm
Höjd (engelska) 9,4 tum
Höjd (metrisk) 23.8 cm
Håller Handtvål
Material Plast
Montering Vägg- eller ytmontering
Antal fack 1
Produktstil Gångjärnsförsett lock med frontöppning
Kapacitet (engelska) 40,6 oz.
Kapacitet (metrisk) 1,2 l
För användning med (applikation) Idealisk för dispensering Kleenex lyxigt skum för frekvent användning av handrengöring utan att behöva röra vid dispensern, i hygienkritiska tvättrum
Kvantitet 1 st