Läs mer
Kimberly-Clark Professional™ White Luxury Foam Hand Cleanser Dispenser
Produktkod. 12638355 Handla allt Kimberly-Clark Professional Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
200 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
12638355 200 ml Varje
1 options
Produktkod. 12638355 Leverantör Kimberly-Clark Professional™ Leverantörsnummer 6982
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    444.00 SEK
    126.99 SEK / Paket med 1
    Save 317.01 SEK
    71% Av
Beräknad leverans: 25-11-2026
Perfekt för de minsta toaletterna. White Luxury Foam Hand Cleanser Dispenser är ett kompakt handhygienpaket som ger en platsbesparande lösning.
  • Ger den idealiska mängden tvål för en handtvätt varje gång
  • Högkapacitetsskum med upp till 500 skott per påfyllning
  • Lätt att hålla ren utan smuts eller dammfällor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Handrengöringsdispenser
Färg Vitt
Mått (L x B x H) 8.5 x 6.5 x 19 cm
Längd (engelska) 3,3 tum.
Längd (metrisk) 8.5 cm
Bredd (engelska) 2,6 tum
Bredd (metrisk) 6.5 cm
Höjd (engelska) 7,5 tum
Höjd (metrisk) 19 cm
Håller Rengöringskassett
Material Plast
Montering Väggfäste
Antal fack 1
Produktstil Toppladdning
Kapacitet (engelska) 6,8 oz.
Kapacitet (metrisk) 200 ml
För användning med (applikation) Idealisk för användning i hygienkritiska tvättrum där det finns mindre väggutrymme.
Kvantitet 1 st