Läs mer
BINDER™ Professionell Shaker
Produktkod. 15735663 Handla allt BINDER Produkter
Bana:
20 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15735663
Brand: BINDER™ 80121772
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
BINDER™ Professional Shaker är en shaker och kontroller som är utrustad med LEMO-kontakter.
  • Utrustad med LEMO-kontakter
  • Exklusivt för CB med elektrisk accessport
Specifikationer
Bana 20 mm
Bärande kapacitet (metrisk) 2 kg
Hastighetsintervall 5 till 220 rpm
Spänning 100 till 240 V
Produkttyp Orbital horisontell shaker
Frekvens 50/60 Hz
Beskrivning Shaker 'Professional' - Shaker och kontroller utrustad med LEMO-kontakter, exklusivt för CB med elektrisk åtkomstport, 100 - 240 V, 50/60 Hz
Modell Professionell Shaker
För användning med (utrustning) BINDER Chambers Chambers CB170, CB220