Läs mer
Kimberly-Clark Professional™ Beröringsfri elektronisk hudvårdsdispenser
Produktkod. 12618355 Handla allt Kimberly-Clark Professional Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
1,2 l
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
12618355 1,2 l Varje
1 options
Produktkod. 12618355 Leverantör Kimberly-Clark Professional™ Leverantörsnummer 11329
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2550.00 SEK
    833.18 SEK / Paket med 1
    Save 1716.82 SEK
    67% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 10-11-2026
Smart-sensorteknik styr användningen. Beröringsfri elektronisk hudvårdsdispenser innehåller en indikator som visar när en påfyllning eller nytt batteri behövs.
  • Borstad metallic finish
  • Dispenserar tvål med handdetektering med hjälp av smart sensor
  • Minskar kontaminering och spridning av bakterier
  • Håller kostnaderna nere i områden med tung användning
  • Problemfritt underhåll
  • Välj mellan tryckknapp eller nyckellås
  • Snabb att låsa upp och fylla på
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Beröringsfri dispenser
Färg Borstad metallic
Djup (engelska) 3,9 tum.
Djup (metriskt) 10 cm
Längd (engelska) 11,4 tum
Längd (metrisk) 29 cm
Bredd (engelska) 7.2 tum
Bredd (metrisk) 18.3 cm
Höjd (engelska) 13,3 tum
Höjd (metrisk) 33.8 cm
Håller Handsprit
Material Plast
Montering Väggfäste
Antal fack 1
Produktstil Gångjärnsförsett lock med frontöppning
Kapacitet (engelska) 40,6 oz.
Kapacitet (metrisk) 1,2 l
För användning med (applikation) Dispenserar handrengöringsmedel
Kvantitet 1 st