Läs mer
uvex ProfiErgo ENB 20 Nitrilbelagda monteringshandskar
Produktkod. 15306942 Handla allt Uvex Produkter
Change view
Storlek:
6
7
8
9
10
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek
15306942 6
15316942 7
15326942 8
15336942 9
15396932 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 15306942 Leverantör uvex Leverantörsnummer 6014800
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Special NBR-beläggning är resistent mot olja och fett, samtidigt som den är kompatibel med pekskärm. Det högkvalitativa bomullsinterlock-fodret förbättrar användarkomforten, känns behagligt mot huden och hjälper till att reglera handsktemperaturen.
  • Tjock, speciell NBR-beläggning är resistent mot olja och fett
  • Interlock-foder av hög kvalitet i bomull är bekvämt, känns behagligt mot huden och hjälper till att reglera handskklimatet
  • Förbättrade greppegenskaper i fuktiga, våta och oljiga områden
  • Handskar är lämpliga för att använda pekskärmar
  • Idealisk för en mängd olika applikationer inklusive montering, kontrollarbete och underhåll
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beläggningsmaterial NBR
Färg Vitt, Gult
Exteriör finish Jämna
Hand Ambidexter
Latexfri Ja
Material Bomull
Produkttyp Mekaniska skyddshandskar
Storlek 6
EN388 Standard 2121X
Handske manschettstil Sticka
Liner material Interlock bomull
Serie ProfiErgo ENB 20