Läs mer
uvex ProfiErgo ENB 20 Nitrilbelagda monteringshandskar
Produktkod. 15396932 Handla allt Uvex Produkter
Change view
Storlek:
6
7
8
9
10
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek
15396932 10
15306942 6
15316942 7
15326942 8
15336942 9
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 15396932 Leverantör uvex Leverantörsnummer 6014804
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    65.85 SEK
    62.53 SEK / Paket med 1
    Save 3.32 SEK
    5% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Special NBR-beläggning är resistent mot olja och fett, samtidigt som den är kompatibel med pekskärm. Det högkvalitativa bomullsinterlock-fodret förbättrar användarkomforten, känns behagligt mot huden och hjälper till att reglera handsktemperaturen.
  • Tjock, speciell NBR-beläggning är resistent mot olja och fett
  • Interlock-foder av hög kvalitet i bomull är bekvämt, känns behagligt mot huden och hjälper till att reglera handskklimatet
  • Förbättrade greppegenskaper i fuktiga, våta och oljiga områden
  • Handskar är lämpliga för att använda pekskärmar
  • Idealisk för en mängd olika applikationer inklusive montering, kontrollarbete och underhåll
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad EN 388:2016 (2121X)
Belagt område Handryggen helt belagd
Beläggningsmaterial Special NBR
Färg Orange
Exteriör finish Jämna
Hand Ambidexter
Latexfri Ja
Material Bomull
Produkttyp Mekaniska skyddshandskar
Storlek 10
För användning med (applikation) Montering, inspektion, reparationer, underhåll och bearbetning av lätt till medelmetall
Handske manschettstil Sticka
Modell ENB20