Läs mer
uvex ProfiErgo ENB 20 Nitrilbelagda monteringshandskar
Produktkod. p-7236909 Handla allt Uvex Produkter
Storlek:
6
7
8
9
10
Produktkod. 15306942
Brand: uvex 6014800
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Special NBR-beläggning är resistent mot olja och fett, samtidigt som den är kompatibel med pekskärm. Det högkvalitativa bomullsinterlock-fodret förbättrar användarkomforten, känns behagligt mot huden och hjälper till att reglera handsktemperaturen.
  • Tjock, speciell NBR-beläggning är resistent mot olja och fett
  • Interlock-foder av hög kvalitet i bomull är bekvämt, känns behagligt mot huden och hjälper till att reglera handskklimatet
  • Förbättrade greppegenskaper i fuktiga, våta och oljiga områden
  • Handskar är lämpliga för att använda pekskärmar
  • Idealisk för en mängd olika applikationer inklusive montering, kontrollarbete och underhåll
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beläggningsmaterial NBR
Färg Vitt, Gult
Exteriör finish Jämna
Hand Ambidexter
Latexfri Ja
Material Bomull
Produkttyp Mekaniska skyddshandskar
Storlek 6
EN388 Standard 2121X
Handske manschettstil Sticka
Liner material Interlock bomull
Serie ProfiErgo ENB 20