Läs mer
Nitritex™ Omega Pro-tech XP™ Nitrile Gloves
Storlek:
Small
Medium
Large
X-Large
Pakningsstørrelse:
Paket med 100
Paket med 1000
Varje
Beschreibung
- Violet nitrile material is resistant to a wide range of chemicals, fatty acids and bodily fluids
- Ambidextrous gloves are 300mm (12 in.) in length to provide extra protection in the cuff area
- Strong puncture resistance with no compromise on tactile performance and dexterity
- Beaded cuff for easier donning and stability on the arm
- Texture surface delivers improved grip
Bestellinformation
dimSize
Spezifikation
Spezifikation
| Certifikat och efterlevnad | EN420:2003 & EN374-1 & 2:2003 |
| Klassificering | European PPE Category 3 Complex Design |
| Färg | Purple |
| Disponibel | Single-use |
| Exteriör finish | Partially Textured |
| Hand | Ambidextrous |
| Latexfri | Yes |
| Material | Nitrile |
| Pulveriserad | Powder Free |
| Storlek | Small |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur