Läs mer
Ansell Profil 3000 Nitril undersökningshandskar
Produktkod. 12910825
Storlek:
2X-liten
X-Small
Small
Intermediär
Large
X-Large
2X-Large
3X-Large
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 1000
Produktkod. 12910825
Brand: Ansell PNA3101XS
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kombinera komfort och kemikaliebeständighet med Nitritex™ Profil 3000 nitril undersökningshandskar. Ambidextrous, latexfri handske ger kemikalie- och punkteringsbeständighet.
  • Nitril är resistent mot en lång rad kemikalier
  • Utmärkt punkteringsmotstånd
  • Manschett med pärlor ger lättare påtagning och stabilitet
  • Strukturerad yta för ökat grepp
  • Pulverfri och latexfri för att eliminera latexallergier av typ I
  • Handskar som är långa på handleden mäter 240 mm/9,5 tum.
  • Lättillgänglig dispenserlåda med 100 handskar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 9001:2008, 13485:2003 och ISO 2859
Klassificering Klass I medicinsk utrustning
Färg Vitt
Disponibel Engångsbruk
Hand Ambidexter
Latexfri Ja
Material Nitril
Pulveriserad Pulverfri
Produkttyp Nitril undersökningshandske
Storlek X-Small
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Premium undersökningar
Handske manschettstil Pärlstav/rullad
Inspekterad för medicinsk användning Ja
Modell Profil 3000
Förpackningstyp Förpackad
Kvantitet 100/Pk.
Serie Profil 3000
Längd (metrisk) 24 cm