Läs mer
Ansell Profil 3000 Nitril undersökningshandskar
Description
- Nitril är resistent mot en lång rad kemikalier
- Utmärkt punkteringsmotstånd
- Manschett med pärlor ger lättare påtagning och stabilitet
- Strukturerad yta för ökat grepp
- Pulverfri och latexfri för att eliminera latexallergier av typ I
- Handskar som är långa på handleden mäter 240 mm/9,5 tum.
- Lättillgänglig dispenserlåda med 100 handskar
Specifications
Specifications
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001:2008, 13485:2003 och ISO 2859 |
| Klassificering | Klass I medicinsk utrustning |
| Färg | Vitt |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Hand | Ambidexter |
| Latexfri | Ja |
| Material | Nitril |
| Pulveriserad | Pulverfri |
| Produkttyp | Nitril undersökningshandske |
| Storlek | Intermediär |
| Show More |