Läs mer
Ansell Profil 3000 Nitril undersökningshandskar
Description
- Nitril är resistent mot en mängd olika kemikalier
- Utmärkt punkteringsbeständighet
- Pärlmanschetten ger lättare påsättning och stabilitet
- Texturerad yta för bättre grepp
- Puderfritt och latexfritt för att eliminera typ I latexallergier
- Handskar som går till handledslängd mäter 240 mm.
- Lättillgänglig 100-handskdispenser
Specifications
Specifications
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001:2008, 13485:2003 och ISO 2859 |
| Klassificering | Klass I medicinteknisk utrustning |
| Färg | Vitt |
| Disponibel | För engångsbruk |
| Hand | Ambidextrous |
| Latexfri | Ja |
| Material | Nitril |
| Pulveriserad | Powder Free |
| Produkttyp | Nitrilundersökningshandske |
| Storlek | X-large |
| Show More |