Läs mer
Ansell Profil 3000 Nitril undersökningshandskar
Produktkod. 12970825
Storlek:
2X-liten
X-Small
Small
Intermediär
Large
X-Large
2X-Large
3X-Large
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 1000
Produktkod. 12970825
Brand: Ansell PNA3107XXXL
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kombinera komfort och kemikaliebeständighet med Nitritex™ Profil 3000 nitril undersökningshandskar. Ambidextrous, latexfri handske ger kemikalie- och punkteringsbeständighet.
  • Nitrile is resistant to a wide range of chemicals
  • Excellent puncture resistance
  • Beaded cuff provides easier donning and stability
  • Textured surface for increased grip
  • Powder-free and latex-free to eliminate Type I latex allergies
  • Wrist-length gloves measure 240mm/9.5 in.
  • Easy-access 100-glove dispenser box
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 9001:2008, 13485:2003 and ISO 2859
Klassificering Class I Medical Device
Färg White
Disponibel Single-use
Hand Ambidextrous
Latexfri Yes
Material Nitrile
Pulveriserad Powder Free
Produkttyp Nitrile Examination Glove
Storlek 3X-Large
Sterilitet Non-sterile
För användning med (applikation) Premium examinations
Handske manschettstil Beaded/Rolled
Inspekterad för medicinsk användning Yes
Modell Profile 3000
Förpackningstyp Boxed
Kvantitet 100/Pk.
Serie Profile 3000
Längd (metrisk) 24 cm