Läs mer
Ansell Profil 3000 Nitril undersökningshandskar
Produktkod. 13178646
Change view
Storlek:
2X-liten
X-Small
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
3X-large
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 1000
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Förpackningsstorlek
13178646 2X-liten Paket med 1000
12910825 X-Small Paket med 100
12930825 Intermediär Paket med 100
12940825 Betydande Paket med 100
12970825 3X-large Paket med 100
12920825 Liten Paket med 100
12950825 X-large Paket med 100
12960825 2X-large Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 13178646 Leverantör Ansell Leverantörsnummer PNA3100XXS
Discount Lab Supplies
Använd kampanjkoden 28170
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 13-05-2027
Kombinera komfort och kemikaliebeständighet med Nitritex™ Profil 3000 nitril undersökningshandskar. Ambidextrous, latexfri handske ger kemikalie- och punkteringsbeständighet.
  • Nitril är resistent mot en lång rad kemikalier
  • Utmärkt punkteringsmotstånd
  • Manschett med pärlor ger lättare påtagning och stabilitet
  • Strukturerad yta för ökat grepp
  • Pulverfri och latexfri för att eliminera latexallergier av typ I
  • Handskar som är långa på handleden mäter 240 mm/9,5 tum.
  • Lättillgänglig dispenserlåda med 100 handskar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 9001:2008, 13485:2003 och ISO 2859
Klassificering Klass I medicinsk utrustning
Färg Vitt
Disponibel Engångsbruk
Exteriör finish Delvis strukturerad
Hand Ambidexter
Latexfri Ja
Material Nitril
Pulveriserad Pulverfri
Produkttyp Nitril undersökningshandske
Storlek 2X-liten
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Premium undersökningar
Handske manschettstil Pärlstav/rullad
Inspekterad för medicinsk användning Ja
Modell Profil 3000
Förpackningstyp Låda
Kvantitet 100/Pk.
Motståndskraftig mot Ett brett utbud av kemikalier
Serie Profil 3000
Längd (engelska) 9,5 tum
Längd (metrisk) 24 cm