Läs mer
WTW™ ProfiLine™ Cond 3110 Portable Conductivity Meter
Produktkod. 10617234
Räckvidd (salthalt):
0 till 70 ppt
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10617234
Brand: WTW™ 2CA304
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Inkluderar Meter with carry case including 2-electrode conductivity cell LR 325/01 including flow-through vessel, stand, beaker, short instruction manual, CD-ROM and batteries, driver software for USB, cable
Noggrannhet (konduktivitet) ±0.5% Full-scale ±1 LSD
För användning med (applikation) For professional field measurements requiring documentation and data transfer
Cell konstant Fixed: 0.475cm–1/1cm–1, Calibratable: 0.450 to 0.500cm–1/0.585 to 715cm–1/0.800 to 1.200cm–1
Kalibreringspunkter 1, 2, 3-point WTW Technical and NIST Buffer
Räckvidd (ledningsförmåga) 0 μS to 1000 mS
Upplösning (konduktivitet) 0.001, 0.01, 0.1 mS
Temperaturkompensation Automatic
Räckvidd (salthalt) 0 till 70 ppt
Upplösning (salthalt) 0.1 ppt
Noggrannhet (salthalt) ±0.2% Full-scale
Upplösning (temperatur) 0.1
Noggrannhet (temperatur) ±0.1°C
Visningstyp LCD
Certifikat och efterlevnad CE
IP-betyg IP67
Vikt (metrisk) 0.6 kg
Garanti 3 Years
Modell Cond 3110
Strömförsörjning 4 x 1.5V AA oder 4 x 1.2V NiMH-rechargeable battery
Temperatur (metrisk) Drift -5°C to +105°C
Typ Portable Conductivity Meter
Bredd (metrisk) 17.7 cm
Höjd (metrisk) 7.9 cm
Djup (metriskt) 5.7 cm
Batterityp NiMH