Läs mer
WTW™ ProfiLine™ Bärbara konduktivitetsmätare
Beskrivning
- Robust och vattentät mätare för bärbar konduktivitetsmätning
- Pålitlig konduktivitetsmätare med automatisk nIF-temperaturkompensation enligt DIN EN 27888 för rutinmätningar i naturligt vatten och avloppsvatten
- Har automatisk temperaturkompensation nlF
- För professionella fältmätningar som kräver dokumentation och dataöverföring
Specifikationer
Specifikationer
| Inkluderar | Enstaka instrument inklusive kort bruksanvisning, CD-ROM och batterier |
| Noggrannhet (konduktivitet) | ±0,5 % fullskala± 1 LSD |
| För användning med (applikation) | För professionella fältmätningar som kräver dokumentation och dataöverföring |
| Cell konstant | Fast: 0,475 cm –1 /1 cm –1 , Kalibrerbar: 0,450 till 0,500 –cm 1 /0,585 till 715 cm –1 /0,800 till 1,200 cm –1 |
| Kalibreringspunkter | 1, 2, 3 poäng WTW Tekniska och NIST Buffert |
| Räckvidd (ledningsförmåga) | 0μ S till 1000 mS |
| Upplösning (konduktivitet) | 0.001, 0.01, 0.1 mS |
| Temperaturkompensation | Automatisk |
| Räckvidd (salthalt) | 0 till 70 ppt |
| Upplösning (salthalt) | 0.1 ppt |
| Visa mer |