Läs mer
WTW™ ProfiLine™ Bärbara konduktivitetsmätare
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10636684
Change view
Typ:
Bärbar konduktivitetsmätare
Mätare med ledningscell
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Typ unitSize
10636684 Mätare med ledningscell Varje
10218463 Bärbar konduktivitetsmätare Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10636684 Leverantör WTW™ Leverantörsnummer 2CA301
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    15970.14 SEK
    15312.03 SEK / Paket med 1
    Save 658.11 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Få optimala resultat genom att automatiskt mäta och utvärdera data med denna kombination av robust konduktivitetsmätare och datalogger.
  • En kombination av robust ledningsledningsmätare och datalogger för alla som vill automatiskt fånga och utvärdera uppmätta data
  • Täcker alla standard- och specialmått
  • Mätning av rent vatten enligt farmakopé
  • Har inbyggt minne och datalogger designade för ledningsförmågasmätningar i föränderliga medier med olika 2- och 4-poliga mätceller
  • Har stort minne och vattentätt USB gränssnitt som är idealiskt för att fånga stora datavolymer för pumptester, inklusive datum, tid och ID-nummer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Mätare med TetraCon 325 konduktivitetscell
Inkluderar Mätare med bärväska, 4-elektrods konduktivitetscell TetraCon™ 325, standardlösning 1413 μS/cm vid 25 °C, stativ, bägare, bruksanvisning, CD-ROM, batterier, drivrutinsprogram för USB , kabel
Noggrannhet (konduktivitet) ±0,5 % fullskala± 1 LSD
För användning med (applikation) För professionella fältmätningar som kräver dokumentation och dataöverföring
Cell konstant Fast: 0,475 cm –1 /cm –1 , Kalibrerbar: 0,450 till 0,500 –cm 1 /0,585 till 715 cm –1 /0,800 till 1,200 cm –1
Kalibreringspunkter 1
Räckvidd (ledningsförmåga) 0μ S till 1000 mS
Upplösning (konduktivitet) 0.01, 0.1 mS
Temperaturkompensation Automatisk
Räckvidd (salthalt) 0 till 70 ppt
Upplösning (salthalt) 0.1 ppt
Noggrannhet (salthalt) ±0,2 % fullskala
Räckvidd (TDS) 0 till 200 ppt
Upplösning (TDS) 0.01, 0.1 ppt
Noggrannhet (TDS) ±0,5 % fullskala
Upplösning (temperatur) 0.1
Noggrannhet (temperatur) ±0,1 °C
Visningstyp LCD
Minne Manuell 200/5000 automatisk
Datapunkter 5000
Certifikat och efterlevnad cETLus, CE
IP-betyg IP67
Vikt (metrisk) 0.6 kg
Garanti 3 år
Modell Cond 3310
Strömförsörjning 4 x 1,5 V AA eller 4 x 1,2 V NiMH uppladdningsbara batterier, eller via USB
Sensortyper DIN/4 mm Banan
Temperatur (metrisk) Drift -5 °C till +105 °C
Typ Mätare med ledningscell
Bredd (metrisk) 17.7 cm
Höjd (metrisk) 7.9 cm
Djup (metriskt) 5.7 cm
Batterityp 4 x 1,5 V AA eller 4 x 1,2 V NiMH
Batteritid Upp till 1000 timmar.