Läs mer
WTW™ ProfiLine™ Bärbara konduktivitetsmätare
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-8002498
Typ:
Meter with Conductivity Cell
Portable Conductivity Meter
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10218463
Brand: WTW™ 2CA300
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Få optimala resultat genom att automatiskt mäta och utvärdera data med denna kombination av robust konduktivitetsmätare och datalogger.
  • Kombination av robust konduktivitetsmätare och datalogger för alla som vill automatiskt fånga och utvärdera uppmätta data
  • Täcker alla standard- och specialmått
  • Mätning av rent vatten enligt farmakopén
  • Har inbyggt minne och datalogger designad för konduktivitetsmätningar i växlande media med olika 2- och 4-poliga mätceller
  • Har stort minne och vattentät USB gränssnitt som är idealiskt för att fånga stora datavolymer för pumptester inklusive datum, tid och ID-nummer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Enstaka instrument
Inkluderar Enstaka instrument inklusive kort bruksanvisning, CD-ROM och batterier
Noggrannhet (konduktivitet) ±0,5 % fullskala± 1 LSD
För användning med (applikation) För professionella fältmätningar som kräver dokumentation och dataöverföring
Cell konstant Fast: 0,475 cm –1 /cm –1 , Kalibrerbar: 0,450 till 0,500 –cm 1 /0,585 till 715 cm –1 /0,800 till 1,200 cm –1
Kalibreringspunkter 1
Räckvidd (ledningsförmåga) 0μ S till 1000 mS
Upplösning (konduktivitet) 0.01, 0.1 mS
Temperaturkompensation Automatisk
Räckvidd (salthalt) 0 till 70 ppt
Upplösning (salthalt) 0.1 ppt
Noggrannhet (salthalt) ±0,2 % fullskala
Räckvidd (TDS) 0 till 200 ppt
Upplösning (TDS) 0.01, 0.1 ppt
Noggrannhet (TDS) ±0,5 % fullskala
Upplösning (temperatur) 0.1
Noggrannhet (temperatur) ±0,1 °C
Visningstyp LCD
Minne Manuell 200/5000 automatisk
Datapunkter 5000
Certifikat och efterlevnad cETLus, CE
IP-betyg IP67
Vikt (metrisk) 0.6 kg
Garanti 3 år
Modell Cond 3310
Strömförsörjning 4 x 1,5 V AA eller 4 x 1,2 V NiMH uppladdningsbara batterier, eller via USB
Sensortyper DIN/4 mm Banan
Temperatur (metrisk) Drift -5 °C till +105 °C
Typ Portable Conductivity Meter
Bredd (metrisk) 17.7 cm
Höjd (metrisk) 7.9 cm
Djup (metriskt) 5.7 cm
Batterityp 4 x 1,5 V AA eller 4 x 1,2 V NiMH
Batteritid Upp till 1000 timmar.