Läs mer
ProfiLine™ Oxi 3205 Bärbar mätare för upplöst syre
Produktkod. 10268533
Change view
Kalibreringslägen:
1
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kalibreringslägen Förpackningsstorlek
10268533 1 Varje
1 options
Produktkod. 10268533 Leverantör WTW Leverantörsnummer 2BA101
Årets sista erbjudanden på utrustning
Använd kampanjkoden 28000
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 30-11-2026
De ProfiLine Syremätare Oxi 3205 är ett robust, lättanvänt DO-instrument för rutinmätning, med en bakgrundsbelyst grafisk display. För utmanande mätningar i fält och anläggning, t ex vatten/avloppsvattenanalys, kemisk/läkemedelsindustri m.m.
Specifikationer
  • Temperaturområde: -5 till 105 °C
  • Temperaturnoggrannhet:± 0,1 °C
  • Temperaturupplösning: 0,1
  • DO-noggrannhet:± 0,5 % av värdet
  • DO-intervall: 0 till 90 mg/L
  • DO-upplösning: 0,01, 0,1 mg/L
  • Mättnadsområde: 0 till 600 %
  • Mättnadsupplösning: 1 %
  • Tryckområde: 500 till 1100 mbar
  • Salthaltsområde: 0 till 35 ppt
  • Displaytyp: LCD
  • Sondtyp: Galvanisk
  • Batteritid: Upp till 1000 timmar.
  • Batterityp: NiMH uppladdningsbar
  • IP-betyg: IP 67
  • Mått (D x B x H): 5,7 x 17,7 x 7,9 cm
  • Vikt: 0,6 kg
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Inkluderar Mätare med väska inklusive galvanisk DO-sond CellOx™ 325, rengöringslösning, elektrolyt, utbytesmembranhuvuden, stativ, bägare, bruksanvisning, CD-ROM och batterier
För användning med (applikation) För utmanande mätningar i fält och anläggning, t.ex. vatten/avloppsvattenanalys, kemisk/läkemedelsindustri m.m.
Tryckområde 500 till 1100 mbar
Kalibreringslägen 1
Temperaturområde (metriskt). -5 °C till +105 °C
Upplösning (temperatur) 0.1
Noggrannhet (temperatur) ±0,1 °C
Visningstyp LCD
Certifikat och efterlevnad cETLus, CE, ISO 9001:2008
IP-betyg IP-67
Vikt (metrisk) 0.6 kg
Garanti 3 år
Strömförsörjning 4 x 1,5V AA eller 4 x 1,2V NiMH-batterier
Sondtyp Galvanisk DO-sond, CellOx 325
Räckvidd (DO) 0 till 90 mg/L
Räckvidd (salthalt) 0 till 35 ppt
Upplösning (DO) 0.01, 0.1mg/L
Mättnadsområde 0 till 600 %
Mättnadsupplösning 1%
Batteritid Upp till 1000h.
Batterityp NiMH uppladdningsbar
Typ Bärbar mätare för upplöst syre
Bredd (metrisk) 17.7 cm
Höjd (metrisk) 7.9 cm
Djup (metriskt) 5.7 cm
Noggrannhet (DO) ±0,5 % av värdet