Läs mer
WTW™ ProfiLine™ Oxi 3310 bärbara mätare för upplöst syre
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10176483
Change view
Typ:
Portabel DO-mätare
Portabel DO-mätare med prob
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Typ unitSize
10176483 Portabel DO-mätare med prob Varje
10014313 Portabel DO-mätare Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10176483 Leverantör WTW™ Leverantörsnummer 2BA301
Tillförlitliga lösningar för jordbrukstester
Använd kampanjkoden 28024
View all promotions
Beräknad leverans: 18-08-2026
Add to basket
Add to basket
Regulatory: This product is under eco-contribution tax.
En professionell, fältbeprövad DO-mätare med bakgrundsbelyst LCD-grafisk display ProfiLine Syremätare Oxi 3310 är idealisk för mobil mätning i kombination med datalogger och vattentätt USB-gränssnitt.
Specifikationer
  • Temperaturområde: -5 till 105 °C
  • Temperaturnoggrannhet:± 0,1 °C
  • Temperaturupplösning: 0,1
  • Tryckområde: 500 till 1100 mbar
  • Salthaltsområde: 0 till 70 ppt
  • DO-intervall: 0 till 90 mg/L
  • DO-noggrannhet:± 0,5 % av värdet
  • DO-upplösning: 0,01, 0,1 mg/L
  • Mättnadsområde: 0 till 600 %
  • Mättnadsupplösning: 1 %
  • Displaytyp: LCD
  • Sondtyp: Galvanisk
  • Batteritid: upp till 1000 timmar.
  • Batterityp: NiMH uppladdningsbar
  • Datapunkter: 200 manuella punkter, 5000 automatiska datamängder
  • IP-klassificering: IP 67
  • Utgångar: Vattentät USB
  • Mått (D x B x H): 5,7 x 17,7 x 7,9 cm
  • Vikt: 0,6 kg
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Beskrivning Mätare med CellOx 325 sond
Inkluderar Mätare med väska inklusive galvanisk DO-sond CellOx™ 325, rengöringslösning, elektrolyt, 3 utbytesmembranhuvuden, stativ, bägare. Inklusive kort bruksanvisning CD-ROM, batterier, drivrutinsprogram för USB , kabel
Utgångar Vattentät USB
För användning med (applikation) För professionella fältmätningar som kräver dokumentation och dataöverföring
Tryckområde 500 till 1100 mbar
Kalibreringslägen 1
Temperaturområde (metriskt). -5 °C till +105 °C
Upplösning (temperatur) 0.1
Noggrannhet (temperatur) ±0,1 °C
Visningstyp LCD
Datapunkter 200 manuella punkter, 5000 automatiska datamängder
Certifikat och efterlevnad cETLus, CE, ISO 9001:2008
IP-betyg IP-67
Vikt (metrisk) 0.6 kg
Garanti 3 år
Strömförsörjning 4 x 1,5V AA eller 4 x 1,2V NiMH-batterier
Sondtyp Galvanisk
Räckvidd (DO) 0 till 90 mg/L
Räckvidd (salthalt) 0 till 70 ppt
Upplösning (DO) 0.01, 0.1mg/L
Mättnadsområde 0 till 600 %
Mättnadsupplösning 1%
Batteritid Upp till 1000h.
Batterityp NiMH uppladdningsbar
Typ Portabel DO-mätare med prob
Bredd (metrisk) 17.7 cm
Höjd (metrisk) 7.9 cm
Djup (metriskt) 5.7 cm
Noggrannhet (DO) ±0,5 % av värdet