Läs mer
WTW™ WTW™ ProfilLine™ bärbara pH-mätare
Produktkod. 10136383
Change view
Typ:
pH-mätare
pH-mätare med kit
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Typ Förpackningsstorlek
10136383 pH-mätare Varje
10703774 pH-mätare med kit Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10136383 Leverantör WTW™ Leverantörsnummer 2AA110
Årets sista erbjudanden på utrustning
Använd kampanjkoden 28000
Visa alla kampanjer
I lager
Få optimala resultat med denna enkla och robusta bärbara pH/mV-mätare med en automatisk autoavläsningsfunktion för rutinmässiga pH-mätningar som är säker, pålitlig och förhindrar felaktiga avläsningar.
  • Tydlig knappsats med endast 6 tangenter
  • Automatisk AutoRead-funktion för repeterbara mätvärden gör pH-mätning säker och förhindrar fel
  • Antihalk knappsats som kan användas med handskar
  • Stor display som är tydlig och lätt att läsa
  • Enkel och robust bärbar pH/mV-mätare för rutinmätning
  • Säker och pålitlig pH-mätning tack vare repeterbara resultat
  • Vattentät enligt IP 67, 3-punktskalibrering, integrerad kalibreringstimer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Inkluderar Kort bruksanvisning, CD-ROM och batterier
Noggrannhet (temperatur) ±0,1 °C
Noggrannhet (mV) ±0,3,± 1
Noggrannhet (pH) ±0,1,± 0,01,± 0,005
För användning med (applikation) Idealisk för alla som söker ett enkelt, robust och vattentätt instrument för bärbar pH-mätning
Område (pH) -2 till 19,999
Upplösning (pH) ±0,005
Räckvidd (mV) -1200 till 1200, -2000 till 2000
Upplösning (mV) ±0,3,± 1mV
Kalibreringspunkter 1, 2 eller 3 kalibrering WTW teknisk buffert, DIN/NIST buffertar
Visningstyp LCD, 7 segment
Certifikat och efterlevnad CE
IP-betyg IP67
Mått (L x B x H) 80 W x 180 H mm
Vikt (metrisk) 0.6 kg
Garanti 3 år
Modell pH 3110
Strömförsörjning 4 x 1,5 V AA eller 4 x 1,2 V NiMH uppladdningsbar
Upplösning Alla värden± 1 siffra
Temperatur (metrisk) Drift -5 °C till +105 °C
Batterityp AA, NiMH
Typ pH-mätare
Batteritid 2500 hr.
Mått (L x B) 80 W mm
Bredd (metrisk) 80 mm
Höjd (metrisk) 180 mm
Djup (metriskt) 55 mm