Läs mer
WTW™ ProfiLine™ pH 3310 Bärbar pH-mätare
Typ:
Bärbara pH-mätare
Portable pH Meter with Kit
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
pH 3310 är en elegant kombination av bärbar mätare och datalogger för alla som vill spara mätserier automatiskt och fortsätta bearbeta dem på en dator. Mätaren inkluderar ett inbyggt dataminne för 5000 GLP-kompatibla poster med en intervallstyrd logger. All data kan bekvämt överföras till en dator via USB gränssnitt. CMC-funktionen visualiserar det optimala mätområdet och stödjer därmed korrekta mätningar. Den grafiska displayen med tydliga textmenyer möjliggör bekväm och säker användning av mätaren.
Specifikationer
Specifikationer
| Inkluderar | Datalogger och USB gränssnitt, kort bruksanvisning, CD-ROM och batterier, kabel |
| Noggrannhet (temperatur) | ±0,1 °C |
| Noggrannhet (mV) | ±0,3,± 1 |
| Noggrannhet (pH) | ±0,1,± 0,01,± 0,005 |
| För användning med (applikation) | För professionella fältmätningar som kräver dokumentation och dataöverföring |
| Område (pH) | -2 till 19,999 |
| Upplösning (pH) | ±0,005 |
| Räckvidd (mV) | -1200 till 1200, -2500 till 2500 |
| Upplösning (mV) | ±0,3,± 1mV |
| Kalibreringspunkter | 1, 2, 3, 4, 5 Kalibrering WTW Teknisk buffert, DIN/NIST buffertar plus 20 extra buffertset |
| Visa mer |