Läs mer
WTW™ ProfiLine™ pH 3310 Bärbar pH-mätare
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-8002504
Typ:
Bärbara pH-mätare
Portable pH Meter with Kit
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10186573
Brand: WTW™ 2AA312
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Bärbara, vattentäta och robusta mätare för bestämning av parametrarna pH, ORP, löst syre, konduktivitet och BSB
pH 3310 är en elegant kombination av bärbar mätare och datalogger för alla som vill spara mätserier automatiskt och fortsätta bearbeta dem på en dator. Mätaren inkluderar ett inbyggt dataminne för 5000 GLP-kompatibla poster med en intervallstyrd logger. All data kan bekvämt överföras till en dator via USB gränssnitt. CMC-funktionen visualiserar det optimala mätområdet och stödjer därmed korrekta mätningar. Den grafiska displayen med tydliga textmenyer möjliggör bekväm och säker användning av mätaren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Inkluderar Datalogger och USB gränssnitt, bärväska med pH-elektrod SenTix™ 41, buffertlösning STP 4 och STP 7, stativ, bägare, CD-ROM, drivrutin för USB , batterier, kabel
Noggrannhet (temperatur) ±0,1 °C
Noggrannhet (mV) ±0,3,± 1
Noggrannhet (pH) ±0,1,± 0,01,± 0,005
För användning med (applikation) För professionella fältmätningar som kräver dokumentation och dataöverföring
Område (pH) -2 till 19,999
Upplösning (pH) ±0,005
Räckvidd (mV) -1200 till 1200, -2500 till 2500
Upplösning (mV) ±0,3,± 1mV
Kalibreringspunkter 1, 2, 3, 4, 5 Kalibrering WTW Teknisk buffert, DIN/NIST buffertar plus 20 extra buffertset
Visningstyp LCD
Minne Manuell 500/5000 automatisk
Certifikat och efterlevnad CE
IP-betyg IP66/67
Mått (L x B x H) 80 W x 180 H mm
Vikt (metrisk) 300 g
Garanti 3 år
Modell pH 3310 SET 2
Strömförsörjning 4 x 1,5 V AA eller 4 x 1,2 V NiMH uppladdningsbar
Upplösning Alla värden± 1 siffra
Temperatur (metrisk) Drift -5 °C till +105 °C
Batterityp AA, NiMH
Typ Portable pH Meter with Kit
Batteritid 1000 hr.
Mått (L x B) 80 W mm
Bredd (metrisk) 80 mm
Höjd (metrisk) 180 mm
Djup (metriskt) 55 mm