Läs mer
WTW™ ProfilLine™ pH/Cond 3320 universell bärbar multiparametermätare set 2
Beskrivning
- Två ingångar för samtidig mätning av pH/mV/ISE och konduktivitet
- Inkluderar datalogger med justerbart intervall mellan 1 s och 60 minuter
- pH/kond 3320 har
- Robust, vattentätt hölje (IP67)
- utrustad med ett minne samt en datalogger med justerbart intervall mellan 1 sekund och 60 minuter
- Alla poster innehåller GLP-stödjande data som datum, tid och ID-nummer
- Det moderna, vattentäta USB gränssnittet används för enkla och snabba dataöverföringar
- Kan mäta pH och konduktivitet enligt farmakopé
Specifikationer
Specifikationer
| Kalibrering | Upp till 10 kalibreringar kan hämtas |
| Visningstyp | LCD-grafik, bakgrundsbelyst |
| Räckvidd (ledningsförmåga) | 0,000 till 1000 mS/cm |
| Räckvidd (mV) | -2500 till 2500 mV |
| Område (pH) | -2 000 till 19 999 |
| Räckvidd (salthalt) | 0 till 70,0 |
| Räckvidd (TDS) | 0 mg/l till 199,9 g/l |
| Minne | Manuell 200/5000 automatisk |
| Modell | ProfilLine™ pH/Cond 3320 universell bärbar multiparametermätare set 2 |
| Produkttyp | Universell bärbar multiparametermätare |
| Visa mer |