Läs mer
MedChemExpress Proflavine hemisulfate
Produktkod. 16488476
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16488476 100 mg 100mg
1 options
Produktkod. 16488476 Leverantör MedChemExpress Leverantörsnummer HYB0883
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
MedChemExpress Proflavine hemisulfate, an acridine dye, is a known DNA intercalating agent. Anti-microbial agent.
Proflavine hemisulfate behaves as a pore blocker for Kir3.2. Proflavine hemisulfate is a potential lead compound for Kir3.2-associated neurological diseases.
Specifikationer
Innehåll och lagring 4°C, sealed storage, away from moisture ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture)
Produkttyp Dye Reagents
Kvantitet 100 mg
Frakt skick Room temperature
CAS 1811-28-5
Molekylvikt (g/mol) 258.29 g/mol
Synonym Proflavin hemisulfate ∣ 3,6-Diaminoacridine hemisulfate
Mål HBV
Löslighet H2O : ≥ 5 mg/mL (19.36 mM)