Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Proflavinhydroklorid
Produktkod. 16607052 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16607052 5 g
16617052 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16607052 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 465860050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 952-23-8 | C26H26Cl2N6O | 509.44 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 952-23-8
Molekylformel C26H26Cl2N6O
Molekylvikt (g/mol) 509.44
MDL-nummer MFCD00066867
InChI-nyckel APOVFGFHTIKDOX-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn diväte-bis(akridin-3,6-diamin)hydratdiklorid
LEDER [H+].[H+].O.[Cl-].[Cl-].NC1=CC2=NC3=CC(N)=CC=C3C=C2C=C1.NC1=CC2=NC3=CC(N)=CC=C3C=C2C=C1
Specifikationer
Alfa vektor PROFLAVINEHYDROCHLORIDE
Kemiskt namn eller material Proflavine hydrochloride
Smältpunkt 270°C
Färg Brun-röd till orange
Förlust vid torkning ≤4 % (105°C, 1 hr)
Infrarött spektrum Conforms
Analysprocentintervall 13.6 to 15.0 % (CL) (Titration Argentometric)
Förpackning glasflaska
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation (1 mg/ml aq. soln.) Clear solution
Formel vikt 245.71
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Proflavine hydrochloride
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Proflavine monohydrochloride
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.