Läs mer
Applied Biosystems™ ProFlex™ PCR-system, 2 x 96-brunnar
Produktkod. p-7180371 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Garanti:
Begränsad garanti.
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15102089
Brand: Applied Biosystems™ 4484076
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
ProFlex 2 x 96-brunnars PCR-system är det senaste i vår serie av Applied Biosystems PCR-maskin. ProFlex-systemet kombinerar den tillförlitlighet och prestanda du har förväntat dig av Applied Biosystems-instrument med de flexibla konfigurations- och kontrollfunktionerna som anpassar sig till dina forskningsbehov.
The ProFlex 2 x 96-well PCR system is the latest in our line of Applied Biosystems thermal cyclers. The ProFlex system combines the reliability and performance you've come to expect from Applied Biosystems instruments with the flexible configuration and control features that adapt to your research needs.
ProFlex 2 x 96-brunnars PCR-system är det senaste i vår serie av Applied Biosystems PCR-maskin. ProFlex-systemet kombinerar den tillförlitlighet och prestanda du ’har förväntat dig av Applied Biosystems-instrument med de flexibla konfigurations- och kontrollfunktionerna som anpassar sig till dina forskningsbehov.
ProFlex 2 x 96-brunnars PCR-system låter dig:
  • Byta ut blocket med 2 x 96-brunnar, 0,2 ml, med en annan blocktyp om genomströmningen behöver ändras
  • Få åtkomst till systemet på distans (och bekvämt) via en mobilapp
  • Programmera instrumentet på några sekunder med ett lättanvänt pekskärmsgränssnitt
  • Simulera gammalt instrument med termiska simuleringslägen
Utbytbara block
Om dina forskningskrav ändras i framtiden, eller om du delar systemet med någon som kräver ett annat format, ta helt enkelt bort blocket med 2 x 96 brunnar från toppen av instrumentet och byt ut det med en annan blocktyp. Detta steg tar vanligtvis mindre än 15 sekunder och kräver inga verktyg eller satser.
Mobilappanslutning
Har du någonsin ställt in alla dina PCR-reaktioner, bara för att få reda på att PCR-maskinen redan används? Kontrollera dess tillgänglighet med en mobilapp innan du kommer till labbet. Ladda också ner experimentella rapportfiler, få varningar och mer.
Simuleringslägen
ProFlex PCR-systemet är utrustat med simuleringslägen som efterliknar din gamla PCR-maskins ramphastighet. Simuleringslägen är tillgängliga för MJ Research PTC 200, Bio-Rad™ C1000, Bio-Rad MyCycler™ , Eppendorf™ Mastercycler™ , Applied Biosystems 9700, Applied Biosystems 9600 och Applied Biosystems Veriti-system.
8,4-tums pekskärmskontroll
Det enkla och intuitiva pekskärmsgränssnittet gör det lätt att programmera och begränsar den tid du behöver lägga på att lära dig själv och andra hur systemet ska användas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Blockformat Utbytbar
Termisk noggrannhet ±0,25 °C (35 °C till 99,9 °C)
Kompatibilitet med hög genomströmning Kompatibel med hög genomströmning
Termisk enhetlighet <0,5 °C (20 sek. efter att ha nått 95 °C)
Reaktionshastighet Snabb, standard
Mått 22 x 13 x 10.6 tum (56,5 x 33 x 27 cm)
Kapacitet 2 x 96-well, 0.2 mL Tubes
Spänning 100 till 240 V
Visningstyp 8,4 tum Färg TFT LCD pekskärm
Produkttyp PCR-maskin
Garanti Begränsad garanti.
Termiskt område 0 °C till 100 °C
För användning med (applikation) PCR
Program Automatisk omstart (efter strömavbrott), programöverskrivningsskydd
Gräns-snittet USB, WiFi, Cloud, Ethernet
Max. Ramphastighet 3 °C/sek. (Block), 1,6 °C/sek. (Prov)
Kvantitet 1 instrument
Minne USB och i instrumentet
Vikt 41 lb. (18.8 kg)
Blockkonfigurationer 2 x 96-brunnars isotermiska block