Läs mer
Applied Biosystems™ ProFlex™ PCR-system, 96-brunnar
Produktkod. 15137105 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Change view
Garanti:
Begränsad garanti.
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Garanti Förpackningsstorlek
15137105 Begränsad garanti. Varje
1 options
Produktkod. 15137105 Leverantör Applied Biosystems™ Leverantörsnummer 4484075
Discount Lab Supplies
Använd kampanjkoden 28170
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 30-11-2026
ProFlex 96-brunnars PCR-system är det senaste i vår serie av Applied Biosystems PCR-maskin. ProFlex-systemet kombinerar den tillförlitlighet och prestanda du har förväntat dig av Applied Biosystems-instrument med de flexibla konfigurations- och kontrollfunktionerna som anpassar sig till dina forskningsbehov.
ProFlex PCR-systemet med 96 brunnar är det senaste i vår serie av Applied Biosystems termiska cykler. Systemet ProFlex kombinerar den tillförlitlighet och prestanda du förväntar dig av Applied Biosystems instrument med den flexibla konfigurationen och styrfunktionerna som anpassar sig efter dina forskningsbehov.
PCR-systemet med ProFlex 96 brunnar gör det möjligt för dig att:
  • Byt ut 96-brunnens 0,2-ml-block mot en annan blocktyp om genomströmningen behöver ändras
  • Få åtkomst till systemet på distans (och bekvämt) via en mobilapp
  • Programmera instrumentet på några sekunder med ett lättanvänt pekskärmsgränssnitt
  • Simulera ett gammalt instrument med termiska simuleringslägen
  • Optimera PCR snabbt och effektivt med VeriFlex-block som är bättre än gradient
Utbytbara block
Om dina forskningskrav ändras i framtiden, eller om du delar systemet med någon som kräver ett annat format, ta helt enkelt bort 96-brunnsblocket från instrumentets topp och byt ut det mot en annan blocktyp. Detta steg tar vanligtvis mindre än 15 sekunder och kräver inga verktyg eller satser.
Mobilapp-anslutning
Har du någonsin ställt in alla dina PCR-reaktioner, bara för att upptäcka att den termiska cyklern redan används? Kontrollera dess tillgänglighet med en mobilapp innan du kommer till labbet. Ladda också ner experimentella rapportfiler, få varningar och mer!
Simuleringslägen
ProFlex PCR-systemet är utrustat med simuleringslägen som efterliknar din gamla termiska cyklers ramphastighet. Simuleringslägen finns tillgängliga för MJ Research PTC 200, Bio-Rad™ C1000, Bio-Rad MyCycler™, Mastercycler™ Eppendorf™ , Applied Biosystems 9700, Applied Biosystems 9600 och Applied Biosystems Veriti system.
VeriFlex-block: förbättrad PCR-funktionalitet
VeriFlex-block styrs av flera Peltier-element (sex separata Peltier-element per 96-brunnsmodul). Detta ger dig den ultimata kontrollen över ditt block för exakta optimeringsexperiment som är ”better-than-gradient” och för att köra flera reaktionsförhållanden samtidigt för exakta inkubationer och andra arbetsflöden som inte är PCR.
8,4-tums pekskärmskontroll
Det enkla och intuitiva pekskärmsgränssnittet gör det enkelt att programmera och begränsar tiden som läggs på att träna dig själv och andra i hur man använder systemet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Blockformat Utbytbar
Termisk noggrannhet ±0,25 °C (35 °C till 99,9 °C)
Kompatibilitet med hög genomströmning Kompatibel med hög genomströmning
Termisk enhetlighet <0,5 °C (20 sek. efter att ha nått 95 °C)
Reaktionshastighet Snabb, standard
Mått 22 x 13 x 10.6 tum (56,5 x 33 x 27 cm)
Kapacitet 96-brunnar, 0,2 ml
Spänning 100 till 240 V
Visningstyp 8,4 tum Färg TFT LCD pekskärm
Produkttyp PCR-maskin
Garanti Begränsad garanti.
Termiskt område 0 °C till 100 °C
För användning med (applikation) PCR
Program Automatisk omstart (efter strömavbrott), programöverskrivningsskydd
Gräns-snittet USB, WiFi, Cloud, Ethernet
Max. Ramphastighet 6 °C/sek. (Block), 4,4 °C/sek. (Prov)
Kvantitet 1 instrument
Minne USB och i instrumentet
Vikt 41 lb. (18.8 kg)
Blockkonfigurationer 96-brunnars, 6-zoners VeriFlex-block
Visa mer Visa mindre
Endast för forskning. Ej för diagnostik.
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.