Läs mer
Applied Biosystems™ ProFlex™ PCR-system + plastpaket, 1 x 96-brunnar
Produktkod. 17183169 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Change view
Beskrivning:
Inkluderar 5 x MicroAmp EnduraPlate Optiska 96-brunnars genomskinliga reaktionsplattor med streckkod (100 plattor totalt)
Inkluderar MicroAmp 8-rörsremsor med påsatta kupolförsedda lock, 0,2 ml (125 remsor)
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Beskrivning Förpackningsstorlek
17183169 Inkluderar MicroAmp 8-rörsremsor med påsatta kupolförsedda lock, 0,2 ml (125 remsor) Varje
17173169 Inkluderar 5 x MicroAmp EnduraPlate Optiska 96-brunnars genomskinliga reaktionsplattor med streckkod (100 plattor totalt) Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17183169 Leverantör Applied Biosystems™ Leverantörsnummer A41185
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
De ProFlex PCR System kombinerar den tillförlitlighet och prestanda du har kommit att förvänta dig av Applied Biosystems instrument med flexibla konfigurations- och kontrollfunktioner som anpassar sig till dina forskningsbehov.
De ProFlex PCR System kombinerar den tillförlitlighet och prestanda du har kommit att förvänta dig av Applied Biosystems instrument med flexibla konfigurations- och kontrollfunktioner som anpassar sig till dina forskningsbehov. Detta paket innehåller ett system plus plast (MicroAmp 8-rörsremsor med påsatta kupolförsedda lock eller MicroAmp EnduraPlates och MicroAmp klara självhäftande filmer).
Proflex PCR-system
• Byt 96-brunnars 0,2-ml block med en annan blocktyp om genomströmningsbehovet ändras
• Få åtkomst till systemet på distans (och bekvämt) via mobilappen
• Programmera instrument på några sekunder med lättanvänt pekskärmsgränssnitt
• Simulera gammalt instrument med termiska simuleringslägen
• Optimera PCR snabbt och effektivt med VeriFlex-block som är bättre än gradienter
MicroAmp 8-rörsremsor med bifogade kupolförsedda lock
MicroAmp 8-rörsremsor med påsatta kupolförsedda lock har individuellt fästa kupolformade lock, dubbla stora ändflikar och graderade 20-μ L-markörer på varje rör för att förhindra korskontaminering, pipetteringsfel och providentifieringsfel.
•Remsa med åtta rör med bifogade kupolformade lock som öppnas och stänger oberoende av varandra för att förhindra kontaminering och avdunstning
• Vinklade lock som ger effektiv positionering av rörremsor i ställ och termocyklerblock
• Etsad AH-bokstavsmärkning på enskilda rör synliga när locken är öppna eller stängda
• Dubbla ändflikar för korrekt märkning och enkel hantering
• Utexaminerad 20-μ L mätmarkörer på varje rör för visuell volymverifiering
MicroAmp EnduraPlåtar
MicroAmp EnduraPlates erbjuder utmärkt PCR- eller qPCR-prestanda i format utvecklade för att möta dina experimentella behov. De är en lösning för arbete som kräver speciell hantering och en ännu högre grad av hållbarhet för användning med multiinstrumentexperiment. De är validerade för användning med Applied Biosystems PCR termiska cykler för optimal passform och prestanda.
•Optimerad för prestanda med Applied Biosystems instrument
• Certifierad DNA-, RNAse- och PCR-hämmare fri med provtagningstester under processen
• Konstruerad enligt ANSI/SBS-standard, väl lämpad för högkapacitetslaboratorier och robothantering
• Finns i flera färger för enkel organisation av laboratorieanalyser
• Utmärkt mekanisk stabilitet och planhet för dina kompletta arbetsflödesbehov
MicroAmp Klara självhäftande filmer
MicroAmp Klara självhäftande filmer skapar en säker försegling över en hel mikroplatta för att förhindra avdunstning och kontaminering från brunn till brunn.
•Lim ger tät försegling över brunnar för att förhindra läckor och avdunstning.
•Lätt att applicera och ta bort
• Tillgänglig som klar (ekonomisk och klibbig) eller optisk (klar för realtids-PCR och icke-klibbig)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Termisk noggrannhet ±0,25 °C (35 °C till 99,9 °C)
Innehåll och lagring • ProFlex 1 x 96-brunnars PCR-system
• 1 x MicroAmp 8-rörsremsor med påsatta kupolförsedda lock, 0,2 ml (125 remsor)
Kompatibilitet med hög genomströmning Manuella protokoll
Termisk enhetlighet <0,5 °C (20 sek. efter att ha nått 95 °C)
Reaktionshastighet Snabb, standard
Mått 22 x 13 x 10.6 tum (56,5 x 33 x 27,2 cm)
Kapacitet 96-brunnar, 0,2 ml
Spänning 100 till 240 V
Visningstyp 8,4 tum Färg TFT LCD pekskärm
Produkttyp PCR-system
Garanti Begränsad garanti.
Termiskt område 0 °C till 100 °C
Gräns-snittet USB, WiFi, Cloud, Ethernet
Max. Ramphastighet 6 °C/sek. (Block), 4,4 °C/sek. (Prov)
Beskrivning Inkluderar MicroAmp 8-rörsremsor med påsatta kupolförsedda lock, 0,2 ml (125 remsor)
Kvantitet 1 paket
Vikt 41 lb. (18.8 kg)
Blockkonfigurationer 96-brunnars, 6-zoners VeriFlex-block