Läs mer
Applied Biosystems™ ProFlex™ PCR-system + plastförpackningar, 3 x 32-brunnar
Produktkod. 17153169 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Change view
Beskrivning:
Inkluderar 5 x MicroAmp TriFlex 3 x 32-brunnars PCR-reaktionsplattor (100 plattor totalt)
Inkluderar MicroAmp 8-rörsremsor med påsatta kupolförsedda lock, 0,2 ml (125 remsor)
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Beskrivning
17153169 Inkluderar MicroAmp 8-rörsremsor med påsatta kupolförsedda lock, 0,2 ml (125 remsor)
17163169 Inkluderar 5 x MicroAmp TriFlex 3 x 32-brunnars PCR-reaktionsplattor (100 plattor totalt)
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17153169 Leverantör Applied Biosystems™ Leverantörsnummer A41182
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
De ProFlex PCR System kombinerar den tillförlitlighet och prestanda du har kommit att förvänta dig av Applied Biosystems instrument med flexibla konfigurations- och kontrollfunktioner som anpassar sig till dina forskningsbehov.
De ProFlex PCR System kombinerar den tillförlitlighet och prestanda du har kommit att förvänta dig av Applied Biosystems instrument med flexibla konfigurations- och kontrollfunktioner som anpassar sig till dina forskningsbehov. Detta paket innehåller systemet plus plast (antingen MicroAmp 8-rörsremsor med påsatta kupolförsedda lock eller MicroAmp TriFlex PCR-reaktionsplattor och MicroAmp 32-brunnars klara självhäftande filmer).
Proflex PCR-system
• Byt 96-brunnars 0,2-ml block med en annan blocktyp om genomströmningsbehovet ändras
• Få åtkomst till systemet på distans (och bekvämt) via mobilappen
• Programmera instrument på några sekunder med lättanvänt pekskärmsgränssnitt
• Simulera gammalt instrument med termiska simuleringslägen
• Optimera PCR snabbt och effektivt med VeriFlex-block som är bättre än gradienter
MicroAmp 8-rörsremsor med bifogade kupolförsedda lock
MicroAmp 8-rörsremsor med påsatta kupolförsedda lock har individuellt fästa kupolformade lock, dubbla stora ändflikar och graderade 20-μ L-markörer på varje rör för att förhindra korskontaminering, pipetteringsfel och providentifieringsfel.
•Remsa med åtta rör med bifogade kupolformade lock som öppnas och stänger oberoende av varandra för att förhindra kontaminering och avdunstning
• Vinklade lock som ger effektiv positionering av rörremsor i ställ och termocyklerblock
• Etsad AH-bokstavsmärkning på enskilda rör som är synlig när locken är öppna eller stängda
• Dubbla ändflikar för korrekt märkning och enkel hantering
• Utexaminerad 20-μ L mätmarkörer på varje rör för visuell volymverifiering
MicroAmp TriFlex 3 x 32-brunnars PCR-reaktionsplattor
MicroAmp TriFlex 3 x 32-brunnars PCR-reaktionsplattor har en unik design, med tre identiska polypropen 32-brunnars PCR-plattor anslutna med dubbla sidoflikar för användning med 32-brunnars och standard 96-brunnars termiska block. Plattorna har samma tunnväggiga konstruktion som alla andra MicroAmp plaster, för utmärkt värmeöverföring från termiskt block till prov, och de är validerade för användning med Applied Biosystems PCR termiska cykler för optimal passform och prestanda.
•Designad för användning med ProFlex 3 x 32-brunnars PCR-system och allt Applied Biosystems standard 96-brunnars termocykler
• Lätt att riva dubbla sidoflikar för enkel uppdelning i tre individuella 32-brunnars plattor
• Halvkjolar för enkel hantering och märkning
• Standard 250μ L arbetsvolym, med en 300μ L maximal brunnsvolym när den används med en självhäftande film
• Alfanumerisk märkning på varje 32-brunnars platta för enkel brunnsidentifiering
• Certifierad human DNA-, DNas- och RNase-fri
MicroAmp 32-brunnars klara självhäftande filmer
MicroAmp 32-Well Clear Adhesive Film är designad speciellt för användning med MicroAmp TriFlex 3 x 32-brunnars PCR-reaktionsplattor. Filmen utgör ett alternativ till lockremsor och förseglar 32-brunnars prover säkert för att förhindra avdunstning av PCR-prov och kontaminering från brunn till brunn.
•Samma produktdesign som MicroAmp Klar självhäftande film för 96-brunnars plattor, men förskuren för att passa 32-brunnars plattor
• Lätt att applicera och ta bort, —dra bara av baksidan och applicera ordentligt på plattan med 32 brunnar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Termisk noggrannhet ±0,25 °C (35 °C till 99,9 °C)
Innehåll och lagring • ProFlex 3 x 32-brunnars PCR-system
• 1 x MicroAmp 8-rörsremsor med påsatta kupolförsedda lock, 0,2 ml (125 remsor)
Kompatibilitet med hög genomströmning Manuella protokoll
Termisk enhetlighet <0,5 °C (20 sek. efter att ha nått 95 °C)
Reaktionshastighet Snabb, standard
Mått 22 x 13 x 10.6 tum (56,5 x 33 x 27,2 cm)
Kapacitet 96-brunnar, 0,2 ml
Spänning 100 till 240 V
Visningstyp 8,4 tum Färg TFT LCD pekskärm
Produkttyp PCR-system
Garanti Begränsad garanti.
Termiskt område 0 °C till 100 °C
Gräns-snittet USB, WiFi, Cloud, Ethernet
Max. Ramphastighet 6 °C/sek. (Block), 4,4 °C/sek. (Prov)
Beskrivning Inkluderar MicroAmp 8-rörsremsor med påsatta kupolförsedda lock, 0,2 ml (125 remsor)
Kvantitet 1 paket
Vikt 41 lb. (18.8 kg)
Blockkonfigurationer 3 x 32-brunnar, 2-zons VeriFlex-block
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.