Läs mer
Applied Biosystems™ ProFlex™ Provblock
Produktkod. 15107105 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Change view
Blockkonfigurationer:
2 x 384-brunnars isotermiska block
2 x 96-brunnars isotermiska block
2 x Flat Blocks
3 x 32-brunnar, 2-zoner VeriFlex-block
96-brunnars, 6-zoners VeriFlex-block
Förpackningsstorlek:
Varje
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Blockkonfigurationer unitSize
15107105 3 x 32-brunnar, 2-zoner VeriFlex-block Varje
15117105 96-brunnars, 6-zoners VeriFlex-block Varje
15238656 2 x 96-brunnars isotermiska block Varje
15334853 2 x 384-brunnars isotermiska block Varje
15372476 2 x Flat Blocks Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 15107105 Leverantör Applied Biosystems™ Leverantörsnummer 4483638
Beräknad leverans: 11-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kräver
ProFlex Basmodul för drift
De ProFlex PCR System är unikt i sin design, med utbytbara block som möjliggör framtida förändringar i forskningskrav.
De ProFlex PCR System är unikt i sin design, med utbytbara block som möjliggör framtida förändringar i forskningskrav. I ett steg som vanligtvis tar mindre än 15 sekunder byts blocket utan behov av specialverktyg eller kit. ProFlex utbytbara block är avsedda att användas med ProFlex PCR-system och kräver en ProFlex Basmodul för drift.
•De ProFlex 96-brunnars provblock har en 96-brunnars, 0,2 ml modul
• De ProFlex 2 x 96-brunnars provblock har två 96-brunnars, 0,2 mL moduler
• De ProFlex 2 x 384-brunnars provblock har två 384-brunnars, 0,02 mL moduler
• De ProFlex 2 x Flat Sample Block har två platta moduler och är optimerad för användning med TaqMan OpenArray Genotypande plattor
• De ProFlex 3 x 32-brunnars provblock har tre oberoende kontrollerade, 32-brunnars, 0,2 ml-moduler, så att du kan dela ditt instrument med två andra personer eller köra tre experiment samtidigt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Termisk noggrannhet ±0,25 °C (35 °C till 99,9 °C)
Innehåll och lagring Förvaras vid rumstemperatur.
Kompatibilitet med hög genomströmning Kompatibel med hög genomströmning
För användning med (utrustning) ProFlex PCR-system
Termisk enhetlighet <0,5 °C (20 sek. efter att ha nått 95 °C)
Mått 22 x 13 x 10.6 tum (56,5 x 33 x 27,2 cm)
Kapacitet 3 x 32-brunnar, 0,2 ml
Spänning 100 till 240 V
Produkttyp PCR-maskin
Termiskt område 0 °C till 100 °C
Gräns-snittet USB, WiFi, Cloud, Ethernet
Max. Uppvärmningshastighet (termiskt block) 6 °C/sek. (Block), 4,4 °C/sek. (Prov)
Kvantitet 1 enhet
Vikt 41 lb. (18.8 kg)
Blockkonfigurationer 3 x 32-brunnar, 2-zoner VeriFlex-block