Läs mer
Applied Biosystems™ ProFlex™ Provblock
Handla allt Applied Biosystems ProdukterBeskrivning
Kräver
ProFlex Basmodul för drift
De ProFlex PCR System är unikt i sin design, med utbytbara block som möjliggör framtida förändringar i forskningskrav. I ett steg som vanligtvis tar mindre än 15 sekunder byts blocket utan behov av specialverktyg eller kit. ProFlex utbytbara block är avsedda att användas med ProFlex PCR-system och kräver en ProFlex Basmodul för drift.
•De ProFlex 96-brunnars provblock har en 96-brunnars, 0,2 ml modul
• De ProFlex 2 x 96-brunnars provblock har två 96-brunnars, 0,2 mL moduler
• De ProFlex 2 x 384-brunnars provblock har två 384-brunnars, 0,02 mL moduler
• De ProFlex 2 x Flat Sample Block har två platta moduler och är optimerad för användning med TaqMan OpenArray Genotypande plattor
• De ProFlex 3 x 32-brunnars provblock har tre oberoende kontrollerade, 32-brunnars, 0,2 ml-moduler, så att du kan dela ditt instrument med två andra personer eller köra tre experiment samtidigt
Specifikationer
Specifikationer
| Termisk noggrannhet | ±0,25 °C (35 °C till 99,9 °C) |
| Innehåll och lagring | Förvaras vid rumstemperatur. |
| Kompatibilitet med hög genomströmning | Kompatibel med hög genomströmning |
| För användning med (utrustning) | ProFlex PCR-system |
| Termisk enhetlighet | <0,5 °C (20 sek. efter att ha nått 95 °C) |
| Mått | 22 x 13 x 10.6 tum (56,5 x 33 x 27,2 cm) |
| Kapacitet | 3 x 32-brunnar, 0,2 ml |
| Spänning | 100 till 240 V |
| Produkttyp | PCR-maskin |
| Termiskt område | 0 °C till 100 °C |
| Visa mer |